MAB13446
Anti-TIMP-2 Antibody, clone 2TMP05
clone 2TMP05, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2TMP05, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, bovine, guinea pig, rabbit, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMP2(7077)
Spécificité
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic
Immunogène
Application
Western blotting: 1μg/ml for 2 hrs at RT.
(Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 min. followed by cooling at RT for 20 min).
The optimal dilution for a specific application under a given set of experimental conditions should be determined by the investigator.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL:
Pancreatic or colon carcinoma
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable