MAB10216
Anticorps anti-flavivirus, clone D1-4G2-4-15
ascites fluid, clone D1-4G2-4-15, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D1-4G2-4-15, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable