Principaux documents
LSKSIS500
Millipore
Solution d'injection Montage, 0,5 l
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.52
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Montage®
Technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les kits Montage SEQ fournissent une purification efficace et sans centrifugation des produits de réactions de séquençage aux formats 96 et 384 puits. La technologie unique de séparation par exclusion stérique élimine le recours aux résines de gel filtration ou aux colonnes de fixation/lavage/élution coûteuses.
Application
Convient à la purification de produits de réactions de séquençage.
Domaine de recherche
Tous
Stockage et stabilité
Les réactifs doivent être conservés à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.
Informations légales
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable