KVVLA04HH3
Durapore® 0,1 µm, capsule Opticap® XL
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL4 Durapore 0.1 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 4
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤7.5 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
19.3 cm (7.6 in.)
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Diamètre
14.5 cm (5.7 in.)
Surface de filtration
0.19 m2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
19.3 cm (7.6 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Liaison
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.