Key Documents
IPAKGARA2
Milli-Q
Pack de prétraitement IPAK Gard®
This product is replaced with IPAKGARD2. Search to Explore!
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement IPAK Gard® 10-15
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.85
Niveau de qualité
Caractéristiques
Protects the reverse osmosis membrane
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
IPAK Gard®
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Le pack de prétraitement IPAK Gard® 10-15 permet une protection optimale des membranes d'osmose inverse (RO), améliorant ainsi les performances de votre système et prolongeant sa durée de vie.
Pour une utilisation sur les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7010, Milli-Q® IQ 7015, Milli-Q® IX 7010 et Milli-Q® IX 7015.
Application
Ce pack de prétraitement protège la membrane d'osmose inverse (OI) en éliminant efficacement les contaminants de l'eau tels que le chlore libre, les colloïdes, les particules et les minéraux.
Caractéristiques et avantages
  • Le charbon actif protège du chlore libre.
  • Le filtre en profondeur protège des particules et des colloïdes.
  • 63 % des fournisseurs de pièces sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Informations légales
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany