Key Documents
IFX-CAL-K20
Millipore
Kit d'étalonnage xMAP INTELLIFLEX, 20 utilisations, réservé à la recherche
Synonyme(s) :
Calibration Kit, INTELLIFLEX Cal Kit, xMAP Calibration Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
Nomenclature NACRES :
NC.54
Conditionnement
kit of 1
Compatibilité
for use with INTELLIFLEX RUO System and INTELLIFLEX-DRSE
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Pour l'importation des valeurs cibles issues des kits d'étalonnage et de vérification des performances xMAP® INTELLIFLEX
Application
Multiplexage
Composants
  • Microsphères de calibrateur de classification Luminex
  • Microsphères de calibrateur de classification MagPlex
  • Microsphères de calibrateur de rapporteur Luminex
  • CD spécifique au lot pour l'importation de valeurs cibles
  • Barrettes à 28 puits
Informations légales
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1