Principaux documents
HVLP06225
Millipore
Filtre membrane Durapore®, 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
white PVDF filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 filter
Fabricant/nom de marque
Durapore®
filter diam. × thickness
63.5 mm × 125 μm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Température de stockage
room temp
Description générale
Les membranes Durapore® se caractérisent par des débits et volumes filtrés élevés, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. La membrane Durapore hydrophile adsorbe beaucoup moins les protéines que les membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
Caractéristiques et avantages
– Produit décliné en plusieurs dimensions de pores (versions hydrophile et hydrophobe) pour répondre aux besoins de votre application
– Très faible adsorption protéique pour limiter les interactions avec votre échantillon et maximiser sa récupération
Code du filtre : HVLP
Type de filtre : filtre écran
Application
Filtration stérilisante de solutions biologiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration générale en laboratoire
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany