HEMF45205
Polyethersulfone (PES), hydrophilic
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
Niveau de qualité
Qualité
for separation
Description
Filter code HEMF
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
Surface de filtration
20 cm2
Taille de la membrane
20 cm × 20 cm
Épaisseur
143 μm
Matrice
Express PLUS™
Dimension de pores
0.45 μm
Point de bulle
16.1 psi
Description générale
HEMF is a 0.45 μm pore sizePES membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.45 μm in size.
Informations légales
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany