Principaux documents
HAWP14250
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HAWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et la recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
  • Clarification de solutions aqueuses
  • Élimination des particules
  • Analyse des particules
  • Analyses microbiologiques
  • Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Autres remarques
Instructions d'utilisation
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de dimension de pores de 0,2 μm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective de contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm de dimension de pores (ou plus) peut piéger les micro-organismes tout en favorisant leur croissance en vue de leur culture et analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3