GF336
IL-33,
humaine recombinante, sans composés d'origine animale
Synonyme(s) :
Interleukin-33, IL33
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Produits recommandés
Description générale
L'IL-33 humaine est une protéine pro-inflammatoire qui partage des caractéristiques structurelles et fonctionnelles avec la famille des cytokines IL-1. Elle se lie au récepteur IL-1RL1/ST2 et active le NF-kappaB et les MAP kinases. L'IL-33 induit la production de cytokines liées aux cellules TH2, notamment l'IL-4, l'IL-5 et l'IL-13, et exerce de multiples bioactivités liées à l'inflammation.
L'IL-33 humaine recombinante est une protéine de 17,9 kDa contenant 159 résidus d'acides aminés.
L'IL-33 humaine recombinante est une protéine de 17,9 kDa contenant 159 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : La protéine est exprimée dans E. coli.
La protéine est fabriquée sans aucun produit/réactif d'origine animale et est considérée comme exempte de constituants d'origine animale. Elle peut donc être utilisée dans les protocoles dans lesquels toute éventuelle transmission de virus animaux ou contamination animale doit être évitée.
La protéine est fabriquée sans aucun produit/réactif d'origine animale et est considérée comme exempte de constituants d'origine animale. Elle peut donc être utilisée dans les protocoles dans lesquels toute éventuelle transmission de virus animaux ou contamination animale doit être évitée.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Déterminée par la capacité du produit à stimuler la prolifération de cellules D10S de souris. La DE50 attendue est ≤ 0,05 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 2 × 10e7 unité/mg.
Forme physique
Le produit est fourni dans du phosphate de sodium 10 mM, pH 8,0, + 0,5 mM DTT et est filtré sur un filtre de 0,2 micron avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 4 mois maximum à partir de la date de réception. Centrifuger le flacon avant ouverture.
Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3