FR180380104
Estapor® Surfactant Free-White Microspheres
KSF-010 White Std PS 10%, Surfactant-Free White microspheres 120nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonyme(s) :
soap-free beads, soap-free particles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Conditionnement
bottle of 10ml-10L
Concentration
10% solids
Technique(s)
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Couleur
white
Matrice
polymeric polystyrene
Diamètre des billes
0.101 - 0.140 μm
Groupe fonctionnel
(plain)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable