Principaux documents
FMLW04700
Millipore
Filtre membrane Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 5,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
gridded filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
122 mL/min-cm2 water flow rate
130 °C max. temp.
6 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
85 % porosity
Point de bulle
≥0.48 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FMLW
Contrairement aux milieux de filtration fibreux qui piègent les particules dans leur matrice, les membranes Fluoropore® (PTFE hydrophobe) collectent les particules sur leur surface, ce qui les rend idéales pour les applications de surveillance des particules dans l′air ambiant. Cette collecte en surface permet d′obtenir une meilleure efficacité de détection et des mesures LTMH plus faibles (la LTMH est définie comme la largeur totale à mi-hauteur du pic P0-218 obtenu lors de l′échantillonnage de l′air ambiant).
•Haute efficacité de collecte
•Chute de pression extrêmement faible
•Capacité de débit plus élevée
•Support noir pour faciliter une orientation correcte
Choix de dimensions de pores :
les membranes Fluoropore sont disponibles à 3 µm (FSLW) et 5 µm (FMLW) – la petite dimension de pores produit une faible LTHM ; la grande dimension de pores présente une chute de pression très basse et une plus grande capacité de débit, réduisant le nombre de changements de filtres.
Support nettement contrasté :
Le support blanc du filtre FMLW est quadrillé pour faciliter l′orientation de la membrane et assurer l′insertion correcte dans les appareils d′échantillonnage.
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent ou filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13