FCMAB203P
Milli-Mark® Anti-CD64-PE Antibody, clone 10.1
clone 10.1, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
High affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, Fc-gamma RI, FcRI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCGR1A(2209)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PBMC′s
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable