FCMAB110P
Anti-phospho-ATM (Ser1981) Antibody, clone 10H11.E12 PE conjugate
clone 10H11.E12, from mouse, PE
Synonyme(s) :
A-T, mutated
AT mutated
TEL1, telomere maintenance 1, homolog
ataxia telangiectasia mutated
ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D)
ataxia telangiectasia mutated protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10H11.E12, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer1981)
Informations sur le gène
human ... ATM(472)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Irradiated HeLa cells
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable