Key Documents
EX0282
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
Synonyme(s) :
Alcohol, Ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
product name
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Composition
ethanol, 84.0-86.0%
ethyl acetate, 4-5%
methanol, 3-4%
water, 7-10%
Couleur
APHA: ≤20
Température de transition
flash point 11.7 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
Remarque sur l'analyse
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.1 °F
Point d'éclair (°C)
11.7 °C