Key Documents
ET-TMB-M
Sigma-Aldrich
Stop Solution
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable