CX1723
Acide citrique
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Citric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Essai
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Forme
fine powder
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
Impuretés
≤0.005% Water-insoluble matter
≤1% Water (Karl Fischer)
sulfated ash (600 °C)
≤0.02%
Couleur
white to almost white
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pb
200 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
153-159 °C (lit.)
Solubilité
1330 g/L
Densité
1.67 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.036%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤0.0003%
Pb: ≤0.0002%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable