CX0914
1-Chlorobutane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
1-Chlorobutane, Butyl Chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
110 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pb
79 °C/1013 hPa
Pf
-123 °C
Température de transition
flash point -17 °C
Solubilité
0.5 g/L
Densité
0.886 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤220 nm
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 233 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup