Principaux documents
CR5001T06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 50 µm Code 0 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PTFE seal
polypropylene
Niveau de qualité
Description
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
Stérilité
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Dimension de pores
50.0 μm nominal pore size
50.0 μm
Code de la cartouche
Code 0 (2-222 O-rings)
Remarque sur l'analyse
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
≤50 mg after 24-h soak in water