Principaux documents
CC161-100ML
Sigma-Aldrich
Substrat de laminine ECMatrix-511 Silk E8 (fragment "Silk E8" produit chez le ver à soie)
Xeno-free laminin-511 coating for feeder-free pluripotent stem cell cultures, 100 mL (Silkworm derived, Ready-to-use)
Synonyme(s) :
Substrat Silk E8, Substrat de laminine, Substrat de laminine ECMatrix
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.81
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 100 mL
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
"Le substrat ECMatrix a permis un flux de travail plus simple pour le traitement des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) humaines. Nous gagnons du temps en éliminant le besoin de pré-enduire notre matériel de culture, tout en maintenant des cultures de cellules souches pluripotentes de haute qualité." - Chercheur scientifique, Groupe de biotraitement pour la thérapie cellulaire.
"Les cellules souches embryonnaires (ES) humaines cultivées sur le substrat ECMatrix ont une viabilité cellulaire et une prolifération élevées et ont pu se différencier après plusieurs passages. De plus, le substrat nous fait gagner du temps en éliminant le besoin de pré-enduire le matériel de culture." - Scientifique principal spécialiste des cellules souches, Groupe de développement des procédés de médecine réparatrice.
Les cellules souches pluripotentes humaines (cellules ES et iPS) expriment principalement l'espèce d'intégrine α6β1 et peuvent donc être maintenues de manière stable et cultivées efficacement dans conditions exemptes de cellules nourricières sur des récipients de culture enduits de sa partenaire de liaison, la laminine-511. Toutefois, la laminine-511 n'est pas adaptée à la production à grande échelle en raison de son poids moléculaire élevé et de sa nature hétérotrimère. Le groupe du professeur Kiyotoshi Sekiguchi (Matrixome, Inc.) a résolu ce problème en produisant un fragment E8 recombinant de laminine-511 à grande échelle tout en conservant l'activité de liaison complète à l'intégrine.
Application
Revêtement de laminine-511 exempte de xéno-contaminants pour cultures de cellules souches pluripotentes sans cellules nourricières, 100 mL (dérivé du ver à soie, prêt à l'emploi)
Caractéristiques et avantages
Le substrat de laminine ECMatrix-511 E8 peut être utilisé pour la culture de cellules souches pluripotentes dans des conditions exemptes de cellules nourricières avec de nombreux avantages supplémentaires par rapport aux méthodes traditionnelles, notamment :
  • Format sans contaminants animaux ni xéno-contaminants : Uniforme d'un lot à l'autre, sans qu'aucune présélection ne soit nécessaire
  • Pas besoin de pré-enduire les plaques : Gagnez du temps en ajoutant simplement du milieu pendant le passage des cellules
  • Permet le transfert de cellules isolées sans utiliser l'inhibiteur de kinase ROCKi : Idéal pour l'édition CRISPR ou l'isolement de clones
  • Taux d'adhésion et de croissance plus élevés : Faites vos expériences plus rapidement
  • Facile à manipuler : Pas besoin de refroidir les consommables de culture cellulaire
Les substrats de laminine ECMatrix-511 E8 doivent être conservés entre 2 et 8 °C. Évitez les cycles de congélation/décongélation multiples et protégez de la lumière.
Conditionnement
100 mL
Composants
100 mL de substrat de laminine ECMatrix-511 E8 1X (1,6 µg/mL dans du HSA/PBS recombinant). Exprimée dans le cocon de ver à soie transgénique.
Qualité
  • Pureté (SDS-page) : > > 95 %
  • Analyse d'endotoxines : = 750 UE/mg
  • Analyse de mycoplasmes : Négative
  • Test de stérilité : Négative
  • Analyse de liaison à l'intégrine (kDa) : = 10 nM
Notes préparatoires
Méthode de pré-revêtement
1. Enduire les boîtes de ECMatrix-511 à 0,25 µg/cm2 (par exemple, pour un puits d'une plaque à 6 puits, ajouter 1,5 mL).
2. Incuber pendant 1 heure à 37 °C, 3 heures à température ambiante ou pendant la nuit à 4 °C.
3. Avant utilisation, retirer le liquide restant de la surface revêtue (ne pas rincer).
4. Détacher les cellules en petits amas à l'aide d'Accutase.
5. Mettre les cellules en plaque à la densité souhaitée.
Remarque : Ne pas laisser sécher les plaques.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable