Principaux documents
BI0422
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.02M I₂ in THF/Pyrid (89.6/0.4/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
DNA Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Composition
Iodine, 0.018-0.022 M
Pyridine, 0.36-0.44 % (v/v) GC
Tetrahydrofuran, 88.7-90.5 % (v/v) GC (solvent)
water, 9.0-11.0 % (v/v) GC
Capacité de réaction
reaction type: Oxidations
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Couleur
red
Température de transition
flash point -13 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
BI0422-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0422-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (pyridine, GC): 0.36-0.44% v/v
Assay (tetrahydrofuran, GC): 88.7-90.5% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.018-0.022M
Water (H2O): 9.0-11.0% w/v
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C