Key Documents
BI0420
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, .02M I₂O in THF/Pyridine/H2O (70/20/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
DNA Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Oxidations
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Température de transition
flash point -13 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Application
BI0420-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0420-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0420-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.0190-0.0210M
Water (H2O): 9.0-11.0%
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C