Principaux documents
BI0222
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Pyridine/Acetic Anhydride
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
dna
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Température de transition
flash point -21.5 °C (THF)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
BI0222-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0222-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (acetic anhydride): 9.5-10.5% v/v
Assay (pyridine): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 79-81% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-6.7 °F - closed cup - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.5 °C - closed cup - (THF)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)