Principaux documents
AX1699KC
Supelco
Solvent KC
AQUASTAR®
Synonyme(s) :
Karl Fischer
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de transition
flash point 55.6 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
AQUASTAR
Contains dichloromethane for enhanced solubility of oils and fats when testing aldehydes and ketones.
AX1699KC-6 is packaged in 38/430 glass bottles
AX1699KC-5 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
Remarque sur l'analyse
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 0.06-0.10%
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Immune system, thymus
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.1 °F
Point d'éclair (°C)
55.6 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)