Principaux documents
AX0115
Supelco
Acétone
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-662-2
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aledhyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl Alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
≤330 nm
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
AX0115P-1 and AX0115P-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Aldehyde (as HCHO): 0.002% max
Appearance: Clear liquid, free from particulates
Assay (GC, corrected for water content): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Isopropyl alcohol: 0.05% max
Methanol: 0.05% max
Solubility in water: To pass test
Substances reducing permanganate: To pass test
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0006meq/g max
UV Abs. at 330 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 350 nm: 0.02AU max
UV Abs. at 400 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 330nm max
Water (H2O): 0.5% max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup