Principaux documents
AP322750S
Millipore
WOVEN MESH SPACER 275MM 100PK
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
PET
plain filter
white filter
Caractéristiques
hydrophilic
Diam. du filtre
275 mm
Description générale
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter