Principaux documents
AP1004700
Millipore
Tampon absorbant
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose fiber
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
0.031-0.039 in.
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Les tampons absorbants en cellulose de 47 mm conviennent parfaitement à la culture de micro-organismes sur membrane.
  • Les tampons absorbants protègent les membranes en cas de pression ou de débit élevé.
  • Ils permettent de renforcer les filtres des analyseurs Millipore pour le contrôle de la contamination.
  • Saturés de milieu de culture, ils permettent également de cultiver des micro-organismes sur membrane.
  • Ils sont conditionnés en packs de 100.
Application
  • Contrôle de l'air
  • Surveillance environnementale
  • Surveillance de la contamination par aérosols
  • Protection des filtres membranes en cas de pression élevée ou de débit rapide
Caractéristiques et avantages
  • Empêche les dommages à la membrane dans des conditions de haute pression ou de débit rapide
  • Les espaceurs vous permettent de combiner plusieurs étapes de filtration en une seule étape du traitement, ce qui permet de gagner du temps
  • L'utilisation d'espaceurs en maille tissée permet d'augmenter le débit et le volume filtré
  • Les espaceurs empêchent le filtre écran en aval "d'aveugler" les pores du filtre en amont