Key Documents
AG548
Sigma-Aldrich
α-synuclein 1-95, human
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
human
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Poids mol.
Mw 9,391 Da
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell based assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1