Principaux documents
ABS562
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CH25H
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cholesterol 25-hydroxylase, Cholesterol 25-monooxygenase, h25OH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CH25H(9023)
Description générale
Le CH25H, également appelé cholestérol 25-hydroxylase, cholestérol 25-monooxygénase, h25OH, et codé par le gène CH25H, appartient à la famille des stérol désaturases. Le CH25H catalyse la formation de 25-hydroxycholestérol à partir du cholestérol, ce qui entraîne la répression des enzymes biosynthétiques du cholestérol. Des études récentes ont suggéré que le CH25H joue un rôle important dans la régulation du métabolisme des lipides, en synthétisant un corépresseur qui inactive le traitement de la protéine de liaison à l'élément de régulation des stérols (SREBP). D'autres études ont également montré que dans les testicules, la production de 25-hydroxycholestérol pourrait intervenir dans la différenciation des cellules de Leydig.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine CH25H humaine.
Épitope : Région proche de l'extrémité N-terminale
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'utilisation de cet anticorps anti-CH25H a été validée en western blotting pour la détection de CH25H.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules THP-1
Analyse par western blotting : une concentration de 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le CH25H dans 10 µg de lysat de cellules THP-1.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 32 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable