ABS2131M
Anti-phospho Rab1 (Thr75)
from rabbit
Synonyme(s) :
YPT-1 related protein, Ras-related protein Rab-1A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr75)
Informations sur le gène
human ... RAB1A(5861)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho Rab1 (Thr75) in lysates from HEK-293T stably expressing GST-Rab1a-Tak1.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable