ABN415
Anti-TRAPPC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
TRAPPC-1, Trafficking protein particle complex subunit 1, BET5 homolog, Multiple myeloma protein 2, MUM-2, MUM2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRAPPC1(58485)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TRAPPC1 in human cerebral cortex, cerebellum, and kidney.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected TRAPPC1 in 5 µg of TRAPPC1 transfected HEK293T cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable