ABN327
Anti-SCRAPPER Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
F-box, Leucine rich repeat protein 20, FBXL20, FBl2, FBL20
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBXL20(84961)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected SCRAPPER in human midbrain tissue.
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SCRAPPER in 10 µg/mL of human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human spleen tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable