ABN1370
Anti-MTNR1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Mel-1B-R, Mel1b receptor, MT2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTNR1B(4544)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 mg/mL of this antibody detected MTNR1B in 10 mg of human hippocampus membrane.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1