ABF197
Anti-ZIP-8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Zinc transporter ZIP8, BCG-induced integral membrane protein in monocyte clone 103 protein, LIV-1 subfamily of ZIP zinc transporter 6, LZT-Hs6, Solute carrier family 39 member 8, ZIP-8, Zrt- and Irt-like protein 8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC39A8(64116)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected ZIP-8 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable