ABE462
Anti-phospho ATM/ATR (Thr1989) Antibody
1.0 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase ATR, Ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, FRAP-related protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr1989)
Informations sur le gène
human ... ATM(472)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ATM/ATR (Thr1989) in 10 µg of 2mM hydroxyurea treated 293T cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable