ABE394
Anti-Cohesin subunit SA-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cohesin subunit SA-2, SCC3 homolog 2, Stromal antigen 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAG2(10735)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Cohesin Subunit SA-2 from HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cohesin Subunit SA-2 in 10 µg of HeLa cell nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable