ABE2909
Anti-phospho Histone H4 (Tyr51)
from rabbit
Synonyme(s) :
H4, H4Y51, H4pY51
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr51)
Informations sur le gène
human ... HIST2H4B(554313)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho Histone H4 (Tyr51) in HEK293 Tie2 cells treated with Angiopoietin 1 (ANG1) and ionizing radiation (Hossain, MB., et al. (2016). Sci. Adv. 2; e1501290).
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho Histone H4 (Tyr51) in HEK293 Tie2-myc cells treated with Angiopoietin 1 (ANG1).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash