Principaux documents
ABE262
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-HDAC4
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone deacetylase 4, HD4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ChIP
ICC
IP
WB
Espèces réactives:
human
Technique(s):
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
2
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759)
Description générale
La désacétylation des histones fonctionne comme une marque de répression épigénétique et joue un rôle important dans la régulation de la transcription, la progression du cycle cellulaire et les évènements développementaux. La transcription est en partie commandée par le processus dynamique d'acétylation et de désacétylation des histones. Des histone désacétylases (HDAC) sont recrutées au niveau de domaines chromosomiques ou de promoteurs spécifiques, par association avec des protéines de liaison à l'ADN. La HDAC4 est une histone désacétylase qui désacétyle les lysines des histones centrales. La HDAC4 s'accumule dans le noyau des myotubes, laissant supposer une implication dans la différenciation musculaire. La HDAC4 ne se lie pas directement à l'ADN, mais interagit avec les facteurs myocytaires activateurs de la transcription MEF2A, MEF2C et MEF2D. La HDAC4 interagit également avec le répresseur transcriptionnel associé au cancer du sein PLU-1/JARID1B, avec le récepteur nucléaire Nr2c1/TR2 ainsi qu'avec la protéine chaperon 14-3-3, de manière dépendante de la phosphorylation.
Spécificité
Cet anticorps reconnait la protéine HDAC4 au niveau de son extrémité C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine HDAC4 humaine.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine HDAC4 dans des cellules HeLa et A431.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunoprécipitation de la chromatine (laboratoire du Dr Edward Seto, Moffitt Cancer Center).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunoprécipitation (laboratoire du Dr Edward Seto, Moffitt Cancer Center).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Biologie de la chromatine
Utilisez l'anticorps anti-HDAC4 (anticorps polyclonal de lapin), validé en western blotting, en immunocytochimie, en immunoprécipitation et en immunoprécipitation de la chromatine, pour détecter la protéine HDAC4, également connue sous le nom d'histone désacétylase 4 ou HD4.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HepG2.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine HDAC4 dans 10 µg d'un lysat de cellules HepG2.
Description de la cible
Poids observé : ~125 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-232
Forme physique
Non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après réception, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HepG2
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Panobinostat reduces hypoxia-induced cisplatin resistance of non-small cell lung carcinoma cells via HIF-1? destabilization.
Fischer, C; Leithner, K; Wohlkoenig, C; Quehenberger, F; Bertsch, A; Olschewski et al.
Molecular Cancer null