ABE1057
Anti-acetyl Histone H3 Antibody (Lys 64)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys 64)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Immunogène
Application
Dot Blot Specificity Analysis: Histone peptides with various modifications were probed with acetyl Histone H3 (Lys 64) using a 1:250 dilution.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys 64) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable