ABC458
Anti-Thymidylate Kinase/TMPK Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Thymidylate kinase, dTMP kinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TK1(7083)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunprecipitated Thymidylate Kinase/TMPK from MCF-7, H184B4F5/M10, and MCF-10A cell lysates (Ke, P. Y., et al. (2005). Genes Dev. 19(16):1920-1933.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Thymidylate Kinase/TMPK in MCF-7, H184B4F5/M10, and MCF-10A cell lysates (Ke, P. Y., et al. (2005). Genes Dev. 19(16):1920-1933.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Thymidylate Kinase/TMPK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable