ABC137
Anti-ATPIF1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
ATPase inhibitor, mitochondrial, Inhibitor of F(1)F(o)-ATPase, IF(1), IF1, ATPIF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATPIF1(93974)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ATPIF1 in HeLa, A431, and NIH/3T3 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected ATPIF1 in 10 µg of T47D cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable