AB5986
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Th(25085)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: brain (sympathetic nerve terminals) and adrenal glands.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable