AB5972
Anti-Dishevelled-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin (Partially purified)
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DVL2(1856)
mouse ... Dvl2(13543)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Recherche sur les cellules souches
Immunohistochimie : 1:1,000 using the avidin-biotin system.
Dilute antibody in 50 mM PBS, pH 7.4 containing 1.5% sodium chloride and 1% normal animal serum (same species as the host of the secondary antibody).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable