AB15322
Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cholinergic receptor, nicotinic, alpha 4 (neuronal), Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4, Neuronal nicotinic acetylcholine receptor alpha-4 subunit, Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHRNA4(1137)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 in 10 µg of e16 rat brain lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat e16 brain lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable