Key Documents
9031
Millipore
Concentrateur statique Minicon® B15
8 cells/unit, 15 kDa MWCO, 5 mL sample volume
Synonyme(s) :
Minicon B15, Minicon Static Concentrator, Static Concentrator
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
34360190
Fabricant/nom de marque
Minicon®
Paramètres
5 mL sample volume
Dimension de pores
15 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation
  • Concentrer de l'urine ou du liquide cérébrospinal afin d'intensifier les protéines indicatrices d'états anormaux ou pathologiques avant une analyse par électrophorèse ou immuno-électrophorèse.
  • Concentrateur statique ne nécessitant aucun accessoire
  • Présence d'un absorbant qui fait passer le solvant et les sels à travers une membrane d'ultrafiltration, concentrant ainsi l'échantillon
Type de membrane : ultrafiltration
Utilisez les concentrateurs statiques Minicon pour concentrer de l'urine ou du liquide cérébrospinal afin d'intensifier les protéines indicatrices d'états anormaux ou pathologiques avant une analyse par électrophorèse ou immuno-électrophorèse. L'unité B15 comporte 8 cellules et peut contenir jusqu'à 5 ml d'échantillon. L'unité CS15 comporte 10 cellules et convient aux volumes de 2,5 ml maximum.
Applications :
concentration de l'urine et du liquide cérébrospinal afin de les enrichir en analytes protéiques.
Caractéristiques et avantages
Volume minimal du concentrat final : 50 µl
Concentrateur statique ne nécessitant aucun accessoire
Présence d'un absorbant qui fait passer le solvant et les sels à travers une membrane d'ultrafiltration, concentrant ainsi l'échantillon
Facteur de concentration : jusqu'à 100 ×
Faible volume mort
Forme physique
Code couleurs : transparent
Informations légales
MINICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany