Principaux documents
8.53069
Sigma-Aldrich
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH, N-α-t.-Boc-3,4-dehydro-L-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
BMIGSRMSSCUMAZ-ZETCQYMHSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of dehydroproline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0128
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -275.0 - -225.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3