Principaux documents
8.52354
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-im-trityl-L-histidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H35N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
633.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Building block for introduction of N-α-methyl-histidine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Product has poor solubility but does dissolve upon activation in NMP with HBTU/DIPEA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable