8.52331
Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-O-tert-butyl-L-threonine
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H29NO5/c1-15(30-24(2,3)4)21(22(26)27)25(5)23(28)29-14-20-18-12-8-6-10-16(18)17-11-7-9-13-19(17)20/h6-13,15,20-21H,14H2,1-5H3,(H,26,27)/t15-,21+/m1/s1
Clé InChI
VIUVLZHFMIFLHU-VFNWGFHPSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable