Principaux documents
8.52323
Sigma-Aldrich
Fmoc-homopropargylglycine
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-homopropargylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alkyne
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCC#C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18-19H,3,12-13H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clé InChI
IISRBJULQYVYGV-IBGZPJMESA-N
Description générale
Building block for the introduction by Fmoc SPPS of an amino acid bearing an alkyne side chain. Such derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic peptides by an alkyne-alkyne Glaser coupling, involving Cu(OAc)2/pyridine and heating to 60 °C using microwaves.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable