Principaux documents
8.41749
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Pentanethiol, Amyl mercaptan, Pentyl mercaptan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
203-789-1
Pression de vapeur
18.5 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pb
125-126 °C/1013 hPa
Pf
-76 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Solubilité
0.16 g/L
Densité
0.841 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.844
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup